Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Kulturfläschchen aus Glas
Artikelnummer. 10215392 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 ml
8 ml
12 ml
Volumen (angloamerikanisch):
1,08 dr.
2,2 dr.
3,2 dr.
Packungsgröße:
144 Stück
Artikelnummer. 10215392
Marke: DWK Life Sciences 225145
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kulturfläschchen verfügen über Schraubverschlüsse mit tiefem Rand für eine sicherere und zuverlässigeren Handhabung bei der Arbeit mit infektiösen Materialien
  • Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Schwarzer Phenol-Schraubverschluss mit langem Rand und 14B-Gummieinlage
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Gummi 14B
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 12 ml
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 3,2 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 70 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A