Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Kulturfläschchen aus Glas
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 ml
8 ml
12 ml
Volumen (angloamerikanisch):
1,08 dr.
2,2 dr.
3,2 dr.
Packungsgröße:
144 Stück
Beschreibung
- Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Schwarzer Phenol-Schraubverschluss mit langem Rand und 14B-Gummieinlage
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Gummi 14B |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 8 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 2,2 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Mehr anzeigen |