Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Roller-Kulturgefäße aus Glas
Artikelnummer. 12418952 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1380 ml
1760 mL
2000 mL
Verschlussmaterial:
Phenolharz
Polypropylen
Verschlussfarbe:
Schwarz
Weiß
Verschlussgröße:
38 bis 415 mm
38-415 mm, Stücke
Packungsgröße:
4 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussmaterial Verschlussfarbe Verschlussgröße Packungsgröße
12418952 2000 mL Polypropylen Weiß 38-415 mm, Stücke 4 Stück
11722963 1380 ml Phenolharz Schwarz 38 bis 415 mm 4 Stück
12408952 1380 ml Polypropylen Weiß 38-415 mm, Stücke 4 Stück
12428952 1760 mL Phenolharz Schwarz 38-415 mm, Stücke 4 Stück
11772963 1760 mL Phenolharz Schwarz 38 bis 415 mm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12418952 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 348273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 €
    409.70 € / 4 Stück
    Sparen 180.30 €
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Glasroller-Kulturgefäße liefern einheitliche Qualität und Leistung für höhere Zellausbeute. Diese autoclavablen Gefäße bestehen aus Borosilikatglas, das wegen optischer Klarheit und Oberflächenglattheit ausgewählt wurde, und verfügen über einen konischen Hals für eine einfache Reinigung.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, speziell ausgewählt wegen optischer Klarheit, Glattheit der Innenoberfläche und ohne Unregelmäßigkeiten
  • Hergestellt mit exakten Toleranzen für einheitliche Qualität und konstante Leistung
  • Der konische Hals mit einem Innendurchmesser von 29 mm ist leicht zu reinigen
  • Mit schwarzen 38-415-Schaubkappen aus Phenolharz mit tiefer Umrandung und weißer Einlage aus Styrol-Butadien-Kautschuk
  • Sowohl Flaschen als auch Verschlüsse sind autoklavierbar
  • Nicht steril
Spezifikation
Fassungsvermögen 2000 mL
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,3 in.
Material Borosilikatglas
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 285 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11,22 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38-415 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 110 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 68 oz.
Form Zylindrisch
Produkttyp Rollerflasche