Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Roller-Kulturgefäße aus Glas
Artikelnummer. p-177149 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1380 ml
1760 mL
2000 mL
Verschlussmaterial:
Phenolharz
Polypropylen
Verschlussfarbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11722963
Marke: DWK Life Sciences 348252
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gleichmäßige Qualität und Leistung für höhere Zellausbeuten
Hergestellt aus speziell nach optischer Klarheit, Oberflächenglätte, Fehlstellenfreiheit und engen Fertigungstoleranzen ausgewähltem Borosilikatglas.
  • Der konische Hals mit einem Innendurchmesser von 29 mm ist leicht zu reinigen
  • Mit schwarzen 38-415-Schaubkappen aus Phenolharz mit tiefer Umrandung und weißer Einlage aus Styrol-Butadien-Gummi
  • Sowohl Flaschen als auch Verschlüsse sind autoklavierbar
  • Nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1380 ml (46.66 oz.)
Kapazität (metrisch) 1380 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 46.66 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,3 in.
Material Borosilikatglas
Verschlussfarbe Schwarz
Höhe (metrisch) 240 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,44 Zoll
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 38 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 110 mm
Verschlusstyp Schraubkappe