Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Lab File ohne Verschlusskappen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
Partitionierte Tabletts bieten eine einfache Möglichkeit, Proben zu inventarisieren oder leere Fläschchen zu lagern.
- Autoklavierbar
- Klarglasfläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das hervorragende chemische Beständigkeit bietet
- Braunglasfläschchen aus Borosilikatglas zum Schutz lichtempfindlicher Produkte
Bestellinformation
Kappen separat erhältlich
Compliance
Klarglasfläschchen entsprechen den Anforderungen von USP Typ 1 und ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A.Braunglasfläschchen entsprechen den Anforderungen von USP Typ 1 an Lichtdurchlässigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 2.0 ml |
| Verpackungsart | Fach |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.5 dr. |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | M-T File™ und Fläschchengestell |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |