Learn More
DWK Life Sciences Glasprobenfläschchen mit Schnappverschluss
Artikelnummer. 10712667 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
16.0 ml
30.0 ml
60.0 ml
120,0 mL
Außendurchmesser (metrisch):
30 mm
30 mm
45 mm
50 mm
Höhe (metrisch):
40 mm
50 mm
60 mm
95 mm
Packungsgröße:
144 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 10712667
Marke: DWK Life Sciences 225536
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die optimal zur Entnahme, Aufbewahrung und Untersuchung von Proben im Labor oder im Außeneinsatz geeigneten Wheaton™ Glasprobenfläschchen mit Schnappverschluss sind mit Verschlüssen ausgestattet, die über einen speziellen Dichtungsring passen und so eine effektive Schwelle gegen eindringende Feuchtigkeit bilden.
Die Wheaton™ Glas-Probenfläschchen mit Schnappverschlüssen sind ideal zum Sammeln, Lagern und Präsentieren von Proben im Labor oder im Feld geeignet und verfügen über Kappen, die über einen speziellen Dichtungsring passen, um eine effektive Barriere gegen Feuchtigkeit zu bieten.
  • Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für hygroskopische Stoffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Material Kalknatronglas
Volumen (metrisch) 16.0 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für das Sammeln, Lagern und Vorführen von Proben im oder außerhalb des Labors
Volumen (angloamerikanisch) 4,3 dr.
Produktlinie Wheaton
Gesamtvolumen (metrisch) 16 mL
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Höhe (metrisch) 40 mm
Produkttyp Fläschchen