Learn More
DWK Life Sciences Glasprobenfläschchen mit Schnappverschluss
Artikelnummer. 11531225 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
16.0 ml
30.0 ml
60.0 ml
120,0 mL
Außendurchmesser (metrisch):
30 mm
30 mm
45 mm
50 mm
Höhe (metrisch):
40 mm
50 mm
60 mm
95 mm
Packungsgröße:
144 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11531225
Marke: DWK Life Sciences 225546
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die optimal zur Entnahme, Aufbewahrung und Untersuchung von Proben im Labor oder im Außeneinsatz geeigneten Wheaton™ Glasprobenfläschchen mit Schnappverschluss sind mit Verschlüssen ausgestattet, die über einen speziellen Dichtungsring passen und so eine effektive Schwelle gegen eindringende Feuchtigkeit bilden.
Die Wheaton™ Glas-Probenfläschchen mit Schnappverschlüssen sind ideal zum Sammeln, Lagern und Präsentieren von Proben im Labor oder im Feld geeignet und verfügen über Kappen, die über einen speziellen Dichtungsring passen, um eine effektive Barriere gegen Feuchtigkeit zu bieten.
  • Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für hygroskopische Stoffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 50 mm
Material Kalknatronglas
Volumen (metrisch) 120,0 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für das Sammeln, Lagern und Vorführen von Proben im oder außerhalb des Labors
Volumen (angloamerikanisch) 32,4 dr.
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Höhe (metrisch) 95 mm