Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Vial File™
Artikelnummer. 11571205 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.5 ml
1.8 ml
2.0 ml
2 mL
4.0 ml
4 mL
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Material (Auskleidung):
Gummi 14B
PTFE/14B-Gummi
PTFE/Silikon
Packungsgröße:
240 Stück
40 Stück
60 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Material (Auskleidung) unitSize
11571205 1.5 ml Durchsichtig PTFE/Silikon 60 Stück
11778709 2.0 ml Durchsichtig Gummi 14B 60 Stück
10206112 4.0 ml Durchsichtig PTFE/Silikon 40 Stück
11748929 4.0 ml Durchsichtig Gummi 14B 40 Stück
12369999 4 mL Durchsichtig PTFE/14B-Gummi 40 Stück
10353093 1.8 ml Durchsichtig PTFE/Silikon 240 Stück
12404801 2 mL Bernsteinfarben Gummi 14B 60 Stück
13128720 2.0 ml Durchsichtig PTFE/14B-Gummi 60 Stück
12389999 4 mL Bernsteinfarben PTFE/14B-Gummi 40 Stück
12379999 2 mL Bernsteinfarben PTFE/14B-Gummi 60 Stück
10 options
Product Code. 11571205
Brand: DWK Life Sciences 224950
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Vial File bietet eine kompakte, leicht zugängliche Möglichkeit zur Probenlagerung
Vial File bietet eine kompakte, leicht zugängliche Möglichkeit zur Probenlagerung.
Mit aufgesetzten Verschlüssen.
  • Der Polystyrolkasten mit Teilungen, Schaumeinsätzen und alphanumerischen Indexkarten erleichtert die Organisation und den Schutz der Fläschchen
  • Auswahl zwischen geschlossenen oder oben offenen Verschlüssen aus schwarzem Phenol: die oben offenen Verschlüsse ermöglichen die Probenentnahme mit einer Spritze
  • Fläschchen und Verschlüsse sind autoklavierbar
Transparente oder braune Fläschchen
  • Die transparenten Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen bestechen durch ihre hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Die braunen Fläschchen aus Borosilikatglas gewährleisten den Schutz lichtempfindlicher Produkte
Compliance
Die transparenten Fläschchen entsprechen USP Typ 1 und den Anforderungen gemäß ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A. Die braunen Fläschchen entsprechen den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (Auskleidung) PTFE/Silikon
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Volumen (metrisch) 1.5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung und zum Transport von Fläschchen
Skala Nein
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 0.405 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Höhe (metrisch) 38 mm