Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Vial File™
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.5 ml
1.8 ml
2.0 ml
2 mL
4.0 ml
4 mL
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Material (Auskleidung):
Gummi 14B
PTFE/14B-Gummi
PTFE/Silikon
Packungsgröße:
240 Stück
40 Stück
60 Stück
Description
Vial File bietet eine kompakte, leicht zugängliche Möglichkeit zur Probenlagerung.
Mit aufgesetzten Verschlüssen.
- Der Polystyrolkasten mit Teilungen, Schaumeinsätzen und alphanumerischen Indexkarten erleichtert die Organisation und den Schutz der Fläschchen
- Auswahl zwischen geschlossenen oder oben offenen Verschlüssen aus schwarzem Phenol: die oben offenen Verschlüsse ermöglichen die Probenentnahme mit einer Spritze
- Fläschchen und Verschlüsse sind autoklavierbar
- Die transparenten Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen bestechen durch ihre hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- Die braunen Fläschchen aus Borosilikatglas gewährleisten den Schutz lichtempfindlicher Produkte
Compliance
Die transparenten Fläschchen entsprechen USP Typ 1 und den Anforderungen gemäß ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A. Die braunen Fläschchen entsprechen den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit.
Specifications
Specifications
| Material (Auskleidung) | PTFE/14B-Gummi |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 2 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung und zum Transport von Fläschchen |
| Skala | Nein |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,5 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Show More |