Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Vial File™
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
Vial File bietet eine kompakte, leicht zugängliche Möglichkeit zur Probenlagerung.
Mit aufgesetzten Verschlüssen.
- Der Polystyrolkasten mit Teilungen, Schaumeinsätzen und alphanumerischen Indexkarten erleichtert die Organisation und den Schutz der Fläschchen
- Auswahl zwischen geschlossenen oder oben offenen Verschlüssen aus schwarzem Phenol: die oben offenen Verschlüsse ermöglichen die Probenentnahme mit einer Spritze
- Fläschchen und Verschlüsse sind autoklavierbar
- Die transparenten Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen bestechen durch ihre hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- Die braunen Fläschchen aus Borosilikatglas gewährleisten den Schutz lichtempfindlicher Produkte
Compliance
Die transparenten Fläschchen entsprechen USP Typ 1 und den Anforderungen gemäß ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A. Die braunen Fläschchen entsprechen den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/14B-Gummi |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen |
| Volumen (metrisch) | 2.0 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung und zum Transport von Fläschchen |
| Skala | Nein |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.5 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Mehr anzeigen |