Learn More
DWK Life Sciences Glass Sampule™ 180 Glas mit niedrigem Kaliumgehalt
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Kappengröße: 13-425
Kappengröße: 15-425
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Trägt zu konsistenten und niedrigen Hintergrundzahlen in Glasfläschchen bei und bietet eine hohe ultraviolette Transmission. Wheaton™ Sampule™ Fläschchen werden aus Wheaton™ Borosilikatglas 180 mit geringem Kaliumanteil hergestellt, das ASTM E 438 Typ I und Klasse A entspricht.
- Auswahl aus Glas oder HDPE
- Kappen einzeln verpackt
- HDPE-Fläschchen sind eine wirtschaftliche Wahl für Szintillationszählung
Bestellinformation
Die Fläschchen sind zu jeweils 200 Stück auf Tabletts einzeln folienverpackt und anschließend in Schrumpffolie verpackt, um eine Kontamination zu verhindern. Die Verschlüsse sind einzeln in Polybeuteln verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Metallfolie/Zellstoff |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Material | Borosilikatglas (geringer Kaliumanteil) |
| Volumen (metrisch) | 6.0 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1.6 dr. |
| Verschlussmaterial | Harnstoff |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E438 |
| Mehr anzeigen |