Beschreibung
WHEATON™ Serumflaschen aus Glas sind ideal für die langfristige Lagerung von Proben und Medikamentenbehältern.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,95 in. |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 190 mm |
| Produkttyp | Serumflasche |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7,48 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) | 75 mm |