Learn More
DWK Life Sciences Glas-Färbeschalen für 10-Objektträger
Artikelnummer. 10294872 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Objektträger:
10
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Objektträger unitSize
10294872 10 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10294872 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 900520
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Polypropylen-Schraubverschluss ohne Einlage zur Verringerung der Verdunstung
Für teilweise eingetauchte Objektträger
  • Der gerillte Coplin-Färbebehälter fasst bis zu zehn 3 × 1 Zoll-Objektträger (75 × 25 mm) vertikal (Objektträger reichen über die Färbung hinaus, sodass sie ohne Pinzette gehandhabt werden können)
  • Behälter und Rundboden bestehen aus Kalknatronglas
Bestellinformation
Gesamthöhe: 2.5 Zoll (65 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Weiß
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraube
Bodenform Rund
Kapazität (metrisch) 55 mL
Material Kalknatronglas
Typ Objektträger-Färbebehälter
Anzahl Objektträger 10
Abmessungen (L x B) 2.6 x 2.6 cm (1.02 x 1.02 Zoll)
Länge (angloamerikanisch) 1.02 Zoll
Länge (metrisch) 2.6 cm
Breite (angloamerikanisch) 1.02 Zoll
Breite (metrisch) 2.6 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 2,7 in.
Tiefe (metrisch) 70 mm
Innentiefe (metrisch) 7 cm