Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Medienlaborflaschen mit Graduierung
Artikelnummer. 12462521 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
Packungsgröße:
48 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12462521 125 mL 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12462521 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 219855
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lichtbeständig. Phenolharzkappe mit Polyethylen-Einlage
  • Material: Borosilikatglas
  • Schraubverschlussgröße: 33-430
  • Vol.: 125mL
  • Rund
  • Ausgießtülle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 mL
Farbe Bernstein
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,16 in.
Material Borosilikatglas
Verschlussfarbe Schwarz
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 123 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,84 in.
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33-430 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Form Rund
Produkttyp Medienflasche