Learn More
DWK Life Sciences X48 125 mL Btl,Media,Amb Type I,Grad,PTFE Ln
Catalog Number 12482521
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
Robuste Raumsparer
  • Flasche aus durchsichtigem Borosilikatglas mit Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Dicke Wände zur Verringerung der Bruchgefahr
  • Stabiler als Erlenmeyerkolben
  • Der geringere Bodendurchmesser spart Platz in Sterilisatoren und Gefrierschränken
  • Große Öffnung, Spezialausguss, schräge Schultern
  • Graduierung in ml zur Anzeige des ungefähren Volumens
  • Handgriffe auf der 1 l-Flasche ermöglichen eine einfache Handhabung
Compliance
Entspricht den Anforderungen von USP-Typ 1.
Fassungsvermögen 125 ml (4.22 oz.)
Verschlussauskleidung PTFE/Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33 bis 430 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,84 in.
Höhe (metrisch) 123 mm
Produkttyp Medienflasche
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.22 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.16 Zoll
Material Glas
Verschlussfarbe Schwarz
Zertifizierung/Konformität USP-Typ 1
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Form Rund