Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduierte Medien/Laborflaschen: Klarglas, mit PTFE-beschichtetem, gummiertem Phenolharzverschluss (autoklavierbar)
Artikelnummer. 10245022 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10245022 125 ml 48 Stück
10205072 250 ml 48 Stück
10570273 500 ml 24 Stück
10590653 1000 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10245022 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 219815
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robuste Raumsparer
  • Flasche aus durchsichtigem Borosilikatglas mit Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Dicke Wände zur Verringerung der Bruchgefahr
  • Stabiler als Erlenmeyerkolben
  • Der geringere Bodendurchmesser spart Platz in Sterilisatoren und Gefrierschränken
  • Große Öffnung, Spezialausguss, schräge Schultern
  • Graduierung in ml zur Anzeige des ungefähren Volumens
  • Handgriffe auf der 1 l-Flasche ermöglichen eine einfache Handhabung
Compliance
Trifft USP Anforderungen vom Typ 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 125 ml (4.22 oz.)
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4,22 oz.
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,16 in.
Material Glas
Verschlussfarbe Schwarz
Zertifizierung/Konformität USP-Typ 1
Closure Included Ja
Graduated Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 123 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 4,84 in.
Verschlussauskleidung Fluorkohlenstoffharz
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Verschlusstyp Schraubkappe