Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Graduierte Medien/Laborflaschen: Klarglas, mit PTFE-beschichtetem, gummiertem Phenolharzverschluss (autoklavierbar)
Artikelnummer. 10590653 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10590653 1000 ml 24 Stück
10245022 125 ml 48 Stück
10205072 250 ml 48 Stück
10570273 500 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10590653 Lieferant DWK LIFE SCIENCES™ Lieferanten-Nr. 219820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    569.76 €
    485.28 € / 24 Stück
    Sparen 84.48 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Graduierte Medien-/Laborflaschen: Klarglas mit PTFE-bedecktem, gummigefüttertem phenolischen Deckel (autoklavierbar). WHEATON™ Graduierte Medien-/Laborflaschen verfügen über eine klare Borosilikatglaskonstruktion mit schweren Wänden für Haltbarkeit. Ein schmalerer Boden spart Platz in Sterilisatoren und Gefrierschränken. PTFE-Fassad, reiben
Robuste Raumsparer
  • Flasche aus durchsichtigem Borosilikatglas mit Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Dicke Wände zur Verringerung der Bruchgefahr
  • Stabiler als Erlenmeyerkolben
  • Der geringere Bodendurchmesser spart Platz in Sterilisatoren und Gefrierschränken
  • Große Öffnung, spezieller Rand und geneigte Schultern für einfaches Gießen
  • Graduierung in ml zur Anzeige des ungefähren Volumens
  • Handgriffe an der 1-Liter-Flasche sorgen für eine einfache Handhabung
  • PTFE-bedeckte, gummiverkleidete phenolische Kappe ist autoklavabel
Compliance
Trifft USP Anforderungen vom Typ 1.
Spezifikation
Fassungsvermögen 33,8 oz, 1000 ml
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 4.05 Zoll
Material Borosilikatglas
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 235 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,25 in.
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 103 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 33,8 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität USP-Typ 1
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Medienflasche