Learn More
DWK Life Sciences Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, With Rubber-Lined Cap (Autoclavable)
Artikelnummer. 10136230 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
33 bis 430 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 10136230
Marke: DWK Life Sciences 219760
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robuste Raumsparer
  • Flasche aus durchsichtigem Borosilikatglas mit Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Dicke Wände zur Verringerung der Bruchgefahr
  • Stabiler als Erlenmeyerkolben
  • Der geringere Bodendurchmesser spart Platz in Sterilisatoren und Gefrierschränken
  • Große Öffnung, Spezialausguss, schräge Schultern
  • Graduierung in ml zur Anzeige des ungefähren Volumens
  • Handgriffe auf der 1 l-Flasche ermöglichen eine einfache Handhabung
Compliance
Entspricht den Anforderungen von USP-Typ 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml (33.8 oz.)
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 33.8 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4.05 Zoll
Material Glas
Verschlussfarbe Schwarz
Zertifizierung/Konformität USP-Typ 1
Closure Included Ja
Graduated Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 235 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 9,25 in.
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 103 mm
Verschlusstyp Schraubkappe