Learn More
DWK Life Sciences Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, With Rubber-Lined Cap (Autoclavable)
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
33 bis 430 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Beschreibung
Robuste Raumsparer
- Flasche aus durchsichtigem Borosilikatglas mit Graduierungen und Beschriftungsfeld
- Dicke Wände zur Verringerung der Bruchgefahr
- Stabiler als Erlenmeyerkolben
- Der geringere Bodendurchmesser spart Platz in Sterilisatoren und Gefrierschränken
- Große Öffnung, Spezialausguss, schräge Schultern
- Graduierung in ml zur Anzeige des ungefähren Volumens
- Handgriffe auf der 1 l-Flasche ermöglichen eine einfache Handhabung
Compliance
Entspricht den Anforderungen von USP-Typ 1.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 500 ml (17 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 17 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,46 in. |
| Material | Glas |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Typ 1 |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |