Learn More
DWK Life Sciences Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, Without Cap
Artikelnummer. p-4908464 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
33 bis 430 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
11798879 125 ml 33 bis 430 mm 48 Stück
11708889 250 ml 33 bis 430 mm 48 Stück
11718889 500 ml 33 bis 430 mm 24 Stück
11794309 1000 ml 38 bis 430 mm 12 Stück
4 options
Artikelnummer. 11798879
Marke: DWK Life Sciences 219435
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robuste Raumsparer
  • Flasche aus durchsichtigem Borosilikatglas mit Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Dicke Wände zur Verringerung der Bruchgefahr
  • Stabiler als Erlenmeyerkolben
  • Der geringere Bodendurchmesser spart Platz in Sterilisatoren und Gefrierschränken
  • Große Öffnung, Spezialausguss, schräge Schultern
  • Graduierung in ml zur Anzeige des ungefähren Volumens
  • Handgriffe auf der 1 l-Flasche ermöglichen eine einfache Handhabung
Compliance
Entspricht den Anforderungen von USP-Typ 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 125 ml (4.22 oz.)
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.22 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,16 in.
Material Glas
Zertifizierung/Konformität USP-Typ 1
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 119 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,68 Zoll
Verschlussgröße 33 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Verschlusstyp Schraubkappe