Learn More
DWK Life Sciences Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, Without Cap
Catalog Number 11798879
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Robuste Raumsparer
  • Flasche aus durchsichtigem Borosilikatglas mit Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Dicke Wände zur Verringerung der Bruchgefahr
  • Stabiler als Erlenmeyerkolben
  • Der geringere Bodendurchmesser spart Platz in Sterilisatoren und Gefrierschränken
  • Große Öffnung, Spezialausguss, schräge Schultern
  • Graduierung in ml zur Anzeige des ungefähren Volumens
  • Handgriffe auf der 1 l-Flasche ermöglichen eine einfache Handhabung
Compliance
Entspricht den Anforderungen von USP-Typ 1.
Fassungsvermögen 125 ml (4.22 oz.)
Verschlussgröße 33 bis 430 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,68 in.
Höhe (metrisch) 119 mm
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.22 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.16 Zoll
Material Glas
Zertifizierung/Konformität USP-Typ 1
Graduated Ja