Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Graduierte Valumetric™ Flaschen mit schwarzem phenolischen Deckel und Poly-Seal Futter
Artikelnummer. 10709864 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
Menge:
432/Karton
48/Karton
Packungsgröße:
288 Stück
432 Stück
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge Packungsgröße
10709864 60 ml 48/Karton 48 Stück
10683533 30 ml 48/Karton 48 Stück
12389879 30 ml 432/Karton 432 Stück
12399879 60 ml 432/Karton 288 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10709864 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 €
    119.95 € / 48 Stück
    Sparen 34.05 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 08-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Graduierte Valumetric™ Flaschen mit schwarzem phenolischem Deckel und Poly-Seal Liner sind ideal für die Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, trockenen Pulvern und Flüssigkeiten. Hergestellt aus klarem USP Typ-III-Sodakalkglas, graduiert in ml und Unzen, mit einem autoklavierbaren schwarzen phenolischen Deckel und Poly-Seal Liner.
  • Ideal zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, trockenen Pulvern und Flüssigkeiten
  • Hergestellt aus klarem USP Typ-III-Natrium-Kalkglas für zuverlässige chemische Verträglichkeit
  • Graduiert sowohl in ml als auch Unz für eine bequeme Messung
  • Schwarze phenolische Kappe mit Poly-Seal Liner bietet einen sicheren, undichten Verschluss
  • 33-400 Kappengröße für einfaches Handling und Wiederabdichten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,6 in.
Material Glas
Menge 48/Karton
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 85 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,3 in.
Verschlussauskleidung Polyseal
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 42 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Testgefäß