Learn More
DWK Life Sciences Valumetric™ Flaschen mit Graduierung With White PP Cap With Polyvinyl Liner
Artikelnummer. 12339879 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
Menge:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Packungsgröße:
144 Stück
24 Stück
288 Stück
432 Stück
48 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 12339879
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences W216982
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten
  • Optimal als Probenflaschen geeignet
  • Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
  • Aus Wheaton 800 Glas gemäß USP-Typ III Normen
  • Graduierung in ml und oz.
Autoklavierbare schwarze Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,3 in.
Material Glas
Menge 432/pk.
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,7 Zoll
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Verschlusstyp Schraubkappe