Learn More
DWK Life Sciences Valumetric™ Flaschen mit Graduierung With White PP Cap With Polyvinyl Liner
Artikelnummer. 12359879 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
Menge:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Packungsgröße:
144 Stück
24 Stück
288 Stück
432 Stück
48 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge unitSize
12359879 125 mL 144/Pk. 144 Stück
10021382 30 mL 48/Pk. 48 Stück
12339879 30 mL 432/pk. 432 Stück
10275352 60 ml 48/Pk. 48 Stück
12349879 60 ml 288/Pk. 288 Stück
10284632 125 mL 24/Pk. 24 Stück
10643533 250 ml 24/Pk. 24 Stück
12369879 250 ml 96/Pk. 96 Stück
10163532 500 ml 24/Pk. 24 Stück
12379879 500 ml 48/Pk. 48 Stück
10 options
Artikelnummer. 12359879
Marke: DWK Life Sciences W216984
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten
  • Optimal als Probenflaschen geeignet
  • Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
  • Aus Wheaton 800 Glas gemäß USP-Typ III Normen
  • Graduierung in ml und oz.
Autoklavierbare schwarze Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 Zoll
Material Glas
Menge 144/Pk.
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 104 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 51 mm
Verschlusstyp Schraubkappe