Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduierte Valumetric™ Flaschen: Mit weißen PP-Kappen mit Polyvinyl-Einlage
Artikelnummer. 12379879 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 ml
125 mL
250 ml
500 mL
Menge:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Dimensione della confezione:
144 Stück
24 Stück
288 Stück
432 Stück
48 Stück
96 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kapazität (metrisch) Menge Dimensione della confezione
12379879 500 mL 48/Pk. 48 Stück
10021382 30 mL 48/Pk. 48 Stück
12339879 30 mL 432/pk. 432 Stück
10275352 60 ml 48/Pk. 48 Stück
12349879 60 ml 288/Pk. 288 Stück
12359879 125 mL 144/Pk. 144 Stück
10284632 125 mL 24/Pk. 24 Stück
10643533 250 ml 24/Pk. 24 Stück
12369879 250 ml 96/Pk. 96 Stück
10163532 500 mL 24/Pk. 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12379879 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W216986
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00 €
    168.96 € / 48 Stück
    Sparen 56.04 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 07-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
WHEATON™ Abgestufte Valumetric™ Flaschen: Mit weißem PP-Deckel und Polyvinyl-Liner sind ideal für die Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, trockenem Pulver und Flüssigkeiten. Hergestellt aus klarem USP Typ-III-Soda-Kalkglas mit doppelten ml- und Unzen-Graduierungen.
Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten
  • Ideal für die Verwendung als Probenflaschen für Feststoffe, Trockenpulver, Bodenproben und zur Lagerung von Proben
  • Hergestellt aus klarem Wheaton USP Typ-III-Natrium-Kalkglas
  • Graduiert sowohl in ml als auch Unz zur einfachen Messung
  • Weiße Polypropylenkappe mit Polyvinyl-Innenbeschichtung enthalten
  • Erhältlich in Einzel- und Großpack-Mengen
Specifica
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,9 in.
Material Glas
Menge 48/Pk.
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 147 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,7 in.
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Testgefäß
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.