Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Valumetric™ Bottles: Without Caps
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Optimal als Probenflaschen geeignet
- Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
- Aus Wheaton 800-Glas gemäß USP-Typ III Normen
- Graduierung in ml und oz.
Autoklavierbare schwarze Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
| Farbe | Transparent |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,6 in. |
| Material | Glas |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Höhe (metrisch) | 83 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,2 Zoll |
| Verschlussauskleidung | Polyseal |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Mehr anzeigen |