Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Valumetric™ Bottles: Without Caps
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
144 Stück
288 Stück
432 Stück
48 Stück
96 Stück
Beschreibung
- Optimal als Probenflaschen geeignet
- Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
- Aus Wheaton 800 Glas gemäß USP-Typ III Normen
- Graduierung in ml und oz.
Autoklavierbare schwarze Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 125 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
| Material | Glas |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Höhe (metrisch) | 102 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Verschlussauskleidung | Polyseal |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Mehr anzeigen |