Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduierte Valumetric™ Flaschen: Ohne Verschlusskappen
Artikelnummer. 12349889 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
144 Stück
288 Stück
432 Stück
48 Stück
96 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12349889 500 mL 48 Stück
12309889 30 mL 432 Stück
12319889 60 mL 288 Stück
12329889 125 mL 144 Stück
12339889 250 mL 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12349889 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216993
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00 €
    104.83 € / 48 Stück
    Sparen 9.17 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Abgestufte Valumetric™ Flaschen: Ohne Deckel sind ideal für die Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, trockenen Pulvermaterialien und Flüssigkeiten. Hergestellt aus WHEATON™ 800 Glas, das den Typ-III-Standards entspricht USP , mit zwei ml- und Unzengraduierungen.
  • Ideal für die Verwendung als Probenflaschen für Feststoffe, Trockenpulver, Bodenproben und zur Lagerung von Proben
  • Hergestellt aus Wheaton 800 Glas, das den Typ-III-Standards entspricht USP
  • Graduiert sowohl in ml als auch Unz für eine bequeme Messung
  • Verkauft ohne Kappen, was die Kompatibilität mit bevorzugten Verschlussoptionen ermöglicht
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,9 in.
Material Kalknatronglas
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Schraubgewinde
Höhe (metrisch) 145 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,7 in.
Verschlussauskleidung Polyseal
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 70 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Testgefäß