Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Valumetric™ Bottles: Without Caps
Artikelnummer. p-3138368 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
144 Stück
288 Stück
432 Stück
48 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12309889 30 mL 432 Stück
12319889 60 mL 288 Stück
12329889 125 mL 144 Stück
12339889 250 mL 96 Stück
12349889 500 mL 48 Stück
5 options
Artikelnummer. 12309889
Marke: DWK Life Sciences W216989
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For storage and samples of solids, dry powdered materials and liquids
  • Optimal als Probenflaschen geeignet
  • Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
  • Aus Wheaton 800 Glas gemäß USP-Typ III Normen
  • Graduierung in ml und oz.
Autoklavierbare schwarze Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,3 in.
Material Glas
Verschlussfarbe Schwarz
Höhe (metrisch) 68 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,6 Zoll
Verschlussauskleidung Polyseal
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Verschlusstyp Schraubkappe