Learn More
DWK Life Sciences Headspace-Fläschchen, Komfort-Kit mit Druckablasskappen
Artikelnummer. 12454981 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
46 mm
75 mm
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
12454981 46 mm 100 Stück
12484981 75 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12454981 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W22527801
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die neu gestaltete Oberseite sorgt für eine engere Abdichtung mit Septen aus PTFE-Silikon
  • Aus Borosilikatglas Typ I
  • Abgerundete Schultern und Böden ermöglichen eine gleichmäßige Erwärmung und einen sicheren Betrieb bei höherem Druck
Bestellinformation
Erhältlich in praktischen Packungen zu 100 Stück. Durchm. x H (10 ml-Fläschchen): 23 x 46 mm. Durchm. x H (20 ml-Fläschchen): 23 x 75 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 23 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 6.0 ml
Höhe (angloamerikanisch) 1,81 in.
Verschlusstyp Bördelverschluss
Menge 100er-Karton
Verschlussgröße 20 mm
Höhe (metrisch) 46 mm