Learn More
DWK Life Sciences Headspace-Fläschchen, Komfort-Kit mit Druckablasskappen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Aus Borosilikatglas Typ I
- Abgerundete Schultern und Böden ermöglichen eine gleichmäßige Erwärmung und einen sicheren Betrieb bei höherem Druck
Bestellinformation
Erhältlich in praktischen Packungen zu 100 Stück. Durchm. x H (10 ml-Fläschchen): 23 x 46 mm. Durchm. x H (20 ml-Fläschchen): 23 x 75 mm.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 23 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 6.0 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,95 in. |
| Verschlusstyp | Bördelverschluss |
| Menge | 100er-Karton |
| Verschlussgröße | 20 mm |
| Höhe (metrisch) | 75 mm |