Learn More
DWK Life Sciences Headspace-Fläschchen, Komfort-Kit mit Druckablasskappen
Artikelnummer. p-2444894 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
46 mm
75 mm
Höhe (angloamerikanisch):
1,81 in.
2,95 in.
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12454981
Marke: DWK Life Sciences W22527801
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die neu gestaltete Oberseite sorgt für eine engere Abdichtung mit Septen aus PTFE-Silikon
  • Aus Borosilikatglas Typ I
  • Abgerundete Schultern und Böden ermöglichen eine gleichmäßige Erwärmung und einen sicheren Betrieb bei höherem Druck
Bestellinformation
Erhältlich in praktischen Packungen zu 100 Stück. Durchm. x H (10 ml-Fläschchen): 23 x 46 mm. Durchm. x H (20 ml-Fläschchen): 23 x 75 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 23 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 6.0 ml
Höhe (angloamerikanisch) 1,81 in.
Verschlusstyp Bördelverschluss
Höhe (metrisch) 46 mm
Menge 100er-Karton
Verschlussgröße 20 mm