Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridisierungsflaschen
Artikelnummer. 10717893 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Innendurchmesser (metrisch):
35 mm
70 mm
Produkttyp:
Hybridisierungsflasche
Hybridisierungsflasche mit Sicherheitsbeschichtung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10717893
Marke: DWK Life Sciences 805007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz bei Nukleinsäuren- und Protein-Blotting-Verfahren, die minimale Probenlösungen erfordern
  • Hergestellt aus dickwandigem Borosilikatglas
  • Sicherheitsbeschichtete Flaschen mit starken, rutschfesten Abdeckungen aus Plastisol verringern die Bruchgefahr und die Freisetzung von gefährlichen Stoffen
  • Die Kappen aus Polypropylen haben eine Einlage aus einem thermosonisch gebundenen Harz aus PTFE-Fluorkohlenstoff oder Silikon zur Verhinderung von Leckagen
  • Das Gestell aus Acrylglas fasst bis zu sechs Hybridisierungsflaschen in verschiedenen Größen für sicheren Transport und sichere Lagerung
Bestellinformation
Jeder Artikel wird im eigenen Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Typ I
Verschlussmaterial Polycarbonat
Verschlussgröße 45 mm
Beschichtung Plastisol
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1,37 in.
Innendurchmesser (metrisch) 35 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäuren- und Protein-Blotting-Verfahren, die minimale Probenlösung erfordern
Länge (angloamerikanisch) 11,81 in.
Auskleidungsmaterial PTFE oder Silikon
Verschlusstyp Schraube
Länge (metrisch) 300 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp Hybridisierungsflasche