Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridisierungsflaschen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Innendurchmesser (metrisch):
35 mm
70 mm
Produkttyp:
Hybridisierungsflasche
Hybridisierungsflasche mit Sicherheitsbeschichtung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus dickwandigem Borosilikatglas
- Sicherheitsbeschichtete Flaschen mit starken, rutschfesten Abdeckungen aus Plastisol verringern die Bruchgefahr und die Freisetzung von gefährlichen Stoffen
- Die Kappen aus Polypropylen haben eine Einlage aus einem thermosonisch gebundenen Harz aus PTFE-Fluorkohlenstoff oder Silikon zur Verhinderung von Leckagen
- Das Gestell aus Acrylglas fasst bis zu sechs Hybridisierungsflaschen in verschiedenen Größen für sicheren Transport und sichere Lagerung
Bestellinformation
Jeder Artikel wird im eigenen Karton geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP-Typ I |
| Verschlussmaterial | Polycarbonat |
| Verschlussgröße | 45 mm |
| Beschichtung | Plastisol |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,37 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 35 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäuren- und Protein-Blotting-Verfahren, die minimale Probenlösung erfordern |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,93 in. |
| Auskleidungsmaterial | PTFE oder Silikon |
| Verschlusstyp | Schraube |
| Mehr anzeigen |