Learn More
DWK Life Sciences I-LOC Verschlüsse
Artikelnummer. 11788709 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Schwarz
Weiß, Grau
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11788709
Marke: DWK Life Sciences 24067601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Keine separaten Aluminiumdichtungen und Gummistopfen erforderlich
  • Verschlüsse aus Polypropylen
  • Stopfen aus grauem Bromobutyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Bromobutyl
Farbe Schwarz
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Typ Schraube
Verschlussgröße 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 20-400 Fläschchen mit Schraubgewinde