Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Laufräder für Celstir™ Spinnerkolben
Artikelnummer. 12431421 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
125 ml Celstir™ Spinnerflaschen
500 ml Celstir™ Spinner-Kolben
50 ml Celstir™ Spinner-Kolben
Celstirtrade; 1000 ml-Spinnerkolben
Celstirtrade; 250 ml-Spinnerkolben
Celstirtrade; 3000 ml-Spinnerkolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12431421
Marke: DWK Life Sciences 356896
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatz für Celstir mit doppeltem Seitenhals und Celstir mit ummanteltem doppeltem Seitenhals.
  • Dieser bruchsichere Edelstahlschaft zum Austausch des im Lieferumfang von Celstir™ Kolben enthaltenen Glasschafts kann an den vorhandenen Celstir Kolben nachgerüstet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 125 ml Celstir™ Spinnerflaschen
Enthält Kappe oben mit Einlagen, Glasstab, Magnethalter, Magnet und Rührpaddel
Typ Propeller