Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser mit Polypropylen-Schraubverschluss
Artikelnummer. 12407391 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklavierbar:
Autoklavierbar (nur Flasche)
Nicht autoklavierbar
Farbe:
Klar
Naturfarben
Weiß
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
72 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Autoklavierbar Farbe unitSize
12407391 250 mL Nicht autoklavierbar Naturfarben 36 Stück
12437391 30 mL Nicht autoklavierbar Klar 72 Stück
12477381 30 mL Autoklavierbar (nur Flasche) Naturfarben 72 Stück
12447391 60 mL Nicht autoklavierbar Klar 48 Stück
12487381 60 mL Nicht autoklavierbar Naturfarben 48 Stück
12427381 60 mL Autoklavierbar (nur Flasche) Weiß 48 Stück
12497381 125 ml Nicht autoklavierbar Naturfarben 36 Stück
12457391 125 ml Nicht autoklavierbar Klar 36 Stück
12467391 250 mL Nicht autoklavierbar Klar 36 Stück
12447381 250 mL Autoklavierbar (nur Flasche) Weiß 36 Stück
12417391 500 mL Autoklavierbar (nur Flasche) Naturfarben 24 Stück
12477391 500 mL Nicht autoklavierbar Klar 24 Stück
12457381 500 mL Autoklavierbar (nur Flasche) Weiß 24 Stück
12427391 1000 mL Nicht autoklavierbar Naturfarben 24 Stück
12487391 1000 mL Nicht autoklavierbar Klar 24 Stück
12467381 1000 mL Autoklavierbar (nur Flasche) Weiß 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 12407391 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W209909
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polypropylen-Behälter mit weiter Öffnung
  • Haltbarer Behälter mit guter chemischer Beständigkeit
  • Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen unausgekleidet mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
  • Der Polypropylen-Behälter ist autoklavierbar; der Verschluss ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,45 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,3 in.
Enthält Schraubverschluss
Material Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Klarheit Naturfarben
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 64 mm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 in.
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 89-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 84 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar