Learn More
DWK Life Sciences™ KeepIT™ Kühlboxen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Rot
Weiß
Aufnahmevermögen:
100 (1,2 bis 2 ml Kryo-Fläschchen mit Innengewinde)
Typ:
Gefrierschrank
KeepIT -100 Tiefkühlbox
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
In sechs verschiedenen Farben entsprechend den Farben der CryoELITE Kryofläschchen für mehr Auswahl bei der Sortierung und Erkennung von Probengruppen.
- KeepIT-100 bietet Platz für 100 Fläschchen mit Innengewinde, KeepIT-81 für 81 Fläschchen mit Außengewinden und KeepIT-25 für 25 Fläschchen mit Innen- oder Außengewinde; Fläschchengrößen: 1.2 bis 2 ml
- Die Öffnungen im Boden erleichtern das Scannen von CryoELITE 2D Data Matrix Barcode-Einsätzen und ermöglichen den Abfluss von flüssigem Stickstoff
- Aus Eastman Tritan™ BPA-freiem, bruchfestem Harz
- Dier standardisierte Stellfläche ist kompatibel mit Flüssigstickstoffregalen und Gefrierschubladen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Material | Eastman Tritan-Harz |
| Typ | KeepIT -100 Tiefkühlbox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideale Methode für die Batchverarbeitung und Lagerung von Proben |
| Aufnahmevermögen | 100 (1,2 bis 2 ml Kryo-Fläschchen mit Innengewinde) |
| Abmessungen (L x B x H) | 5,1 x 5,1 x 2 in. (13 x 13 x 5,2 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,1 in. |
| Länge (metrisch) | 13 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,1 in. |
| Breite (metrisch) | 13 cm |
| Mehr anzeigen |