Beschreibung
In sechs verschiedenen Farben entsprechend den Farben der CryoELITE Kryofläschchen für mehr Auswahl bei der Sortierung und Erkennung von Probengruppen.
- KeepIT-100 bietet Platz für 100 Fläschchen mit Innengewinde, KeepIT-81 für 81 Fläschchen mit Außengewinden und KeepIT-25 für 25 Fläschchen mit Innen- oder Außengewinde; Fläschchengrößen: 1.2 bis 2 ml
- Die Öffnungen im Boden erleichtern das Scannen von CryoELITE 2D Data Matrix Barcode-Einsätzen und ermöglichen den Abfluss von flüssigem Stickstoff
- Aus Eastman Tritan™ BPA-freiem, bruchfestem Harz
- Dier standardisierte Stellfläche ist kompatibel mit Flüssigstickstoffregalen und Gefrierschubladen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Material | Copolyester-Harz |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Gefrierschrank |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stapeln und Lagern von Proben |
| Aufnahmevermögen | 100 (1,2 bis 2 ml Kryo-Fläschchen mit Innengewinde) |
| Abmessungen (L x B x H) | 5,1 x 5,1 x 2 in. (13 x 13 x 5,2 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,1 in. |
| Länge (metrisch) | 13 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,1 in. |
| Mehr anzeigen |