Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ KeepIT™ Gefrierboxen
Artikelnummer. 15392322 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Rot
Weiß
Aufnahmevermögen:
100 (1,2 bis 2 ml Kryo-Fläschchen mit Innengewinde)
Typ:
Gefrierschrank
KeepIT -100 Tiefkühlbox
Packungsgröße:
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Aufnahmevermögen Typ unitSize
15392322 Rosa 100 (1,2 bis 2 ml Kryo-Fläschchen mit Innengewinde) Gefrierschrank 10 Stück
15362322 Rot 100 (1,2 bis 2 ml Kryo-Fläschchen mit Innengewinde) Gefrierschrank 10 Stück
15382322 Gelb 100 (1,2 bis 2 ml Kryo-Fläschchen mit Innengewinde) Gefrierschrank 10 Stück
13486626 Weiß 100 (1,2 bis 2 ml Kryo-Fläschchen mit Innengewinde) Gefrierschrank 10 Stück
15322332 Blau 100 (1,2 bis 2 ml Kryo-Fläschchen mit Innengewinde) Gefrierschrank 10 Stück
15312332 Grün 100 (1,2 bis 2 ml Kryo-Fläschchen mit Innengewinde) KeepIT -100 Tiefkühlbox 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15392322 Lieferant DWK Life Sciences™ Lieferanten-Nr. W651704P
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimale Möglichkeit zur Dosierung und Lagerung von Proben.
Sechs verschiedene Farben entsprechen den Farben von CryoELITE Kryogene Fläschchen schaffen Alternativen für die Gruppierung und Identifizierung von Proben.
  • KeepIT-100 bietet Platz für bis zu 100 Vials mit Innengewinde, KeepIT-81 bietet Platz für 81 Vials mit Außengewinde und KeepIT-25 bietet Platz für bis zu 25 kryogene Vials mit Innen- oder Außengewinde; Fläschchengrößen: 1,2 – 2 ml
  • Öffnungen an der Unterseite erleichtern das Scannen CryoELITE 2D Data Matrix Barcode-Einsätze und ermöglichen das Ablassen von flüssigem Stickstoff
  • Hergestellt aus Eastman Tritan™ BPA-freies, bruchfestes Harz
  • Dier standardisierte Stellfläche ist kompatibel mit Flüssigstickstoffregalen und Gefrierschubladen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rosa
Material Copolyester-Harz
Form Quadratisch
Typ Gefrierschrank
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stapeln und Lagern von Proben
Aufnahmevermögen 100 (1,2 bis 2 ml Kryo-Fläschchen mit Innengewinde)
Abmessungen (L x B x H) 5,1 x 5,1 x 2 in. (13 x 13 x 5,2 cm)
Länge (angloamerikanisch) 5,1 in.
Länge (metrisch) 13 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,1 in.
Breite (metrisch) 13 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 5,2 cm