Learn More
DWK Life Sciences™ KeepIT™ Kühlboxen
Artikelnummer. p-4169645 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Rot
Weiß
Aufnahmevermögen:
100 (1,2 bis 2 ml Kryo-Fläschchen mit Innengewinde)
Typ:
Gefrierschrank
KeepIT -100 Tiefkühlbox
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15362322
Marke: DWK Life Sciences™ W651704R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimale Möglichkeit zur Dosierung und Lagerung von Proben.
In sechs verschiedenen Farben entsprechend den Farben der CryoELITE Kryofläschchen für mehr Auswahl bei der Sortierung und Erkennung von Probengruppen.
  • KeepIT-100 bietet Platz für 100 Fläschchen mit Innengewinde, KeepIT-81 für 81 Fläschchen mit Außengewinden und KeepIT-25 für 25 Fläschchen mit Innen- oder Außengewinde; Fläschchengrößen: 1.2 bis 2 ml
  • Die Öffnungen im Boden erleichtern das Scannen von CryoELITE 2D Data Matrix Barcode-Einsätzen und ermöglichen den Abfluss von flüssigem Stickstoff
  • Aus Eastman Tritan™ BPA-freiem, bruchfestem Harz
  • Dier standardisierte Stellfläche ist kompatibel mit Flüssigstickstoffregalen und Gefrierschubladen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Material Copolyester-Harz
Form Quadratisch
Typ Gefrierschrank
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stapeln und Lagern von Proben
Aufnahmevermögen 100 (1,2 bis 2 ml Kryo-Fläschchen mit Innengewinde)
Abmessungen (L x B x H) 5,1 x 5,1 x 2 in. (13 x 13 x 5,2 cm)
Länge (angloamerikanisch) 5,1 in.
Länge (metrisch) 13 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,1 in.
Breite (metrisch) 13 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 5,2 cm