Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Flaschen mit Graduierung ohne Kappe oder Ausgießring
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
Beschreibung
ulliHergestellt aus Borosilikatglas USP-Typ I, um pH-Änderungen zu verhindern/lili45-mm-Schraubgewinde, Version mit weiter Öffnung/liliGraduierung und Beschriftungsfeld/liliSpezielle Ausgießlippe für einfaches Ausgießen/liliAutoklavierbar/liliFarbcodierte Kappen können separat erworben werden./li/ul
Spezifikation
Fassungsvermögen | 67,62 oz., 2000 ml |
Verschlussgröße | 45 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 137 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 10,27 in. |
Höhe (metrisch) | 261 mm |
Produkttyp | Lab 45 Messflasche |
Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 67,62 oz. |
Farbe | Durchsichtig |