Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Labeled Reagent Bottles
Artikelnummer. p-45330 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 12452541
Marke: DWK Life Sciences 220223
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoclavable Reagent bottle manufactured from USP Type I borosilicate glass and features no-drip pour lip
  • Vormonierter Schraubverschluss aus Polypropylen mit PTFE-Einlage
  • Großes Beschriftungsfeld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,45 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,63 in.
Enthält Tropffreie Ausgießlippe, großer Beschriftungsfeld
Material Glas
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 150 mm
Produkttyp Reagenzflasche
Höhe (angloamerikanisch) 5,9 Zoll
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 67 mm
Verschlusstyp Schraubkappe