Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
6 mL
7 mL
15 ml
30 mL
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Menge:
1.000/Packung
100 Stück/Karton
100/Karton
1000 Stück/Karton
1000/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Verpackt in Kartons à 100, 1.000 oder als Großpackung
Bestellinformation
Die Tropfenspitzen oder Kappen müssen separat erworben werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 7 ml, 0,24 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 7 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,24 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,74 in. |
| Material | LDPE |
| Menge | 1000 Stück/Karton |
| Closure Included | Nein |
| Höhe (metrisch) | 51 mm |
| Produkttyp | Tropfflasche |
| Mehr anzeigen |