Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen
Artikelnummer. p-39125 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
6 mL
7 mL
15 ml
30 mL
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Menge:
1.000/Packung
100 Stück/Karton
100/Karton
1000 Stück/Karton
1000/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 10503144
Marke: DWK Life Sciences W242831A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flasche aus natürlichem Polyethylen niedriger Dichte, hergestellt nach strengen Qualitätskontrollstandards, um das beste Produkt für Ihre Anwendung zu gewährleisten.
ulliIn verschiedenen Größen erhältlich/liliVerpackt in Kartons à 100 oder 1000 Stück oder als Großpackung/li/ul
Bestellinformation
Die Tropfenspitzen oder Kappen müssen separat erworben werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 3 ml, 0,1 oz.
Kapazität (metrisch) 3 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,1 oz.
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,51 in.
Material LDPE
Menge 1000/Karton
Closure Included Nein
Höhe (metrisch) 39 mm
Produkttyp Tropfflasche
Höhe (angloamerikanisch) 1,54 Zoll
Verschlussgröße 8 bis 425 mm
Durchmesser (metrisch) 14 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar