Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen mit verlängerten LDPE-Tropfkontrollspitzen und Polypropylen-Kappen für die Tropfkontrollspitzen
Artikelnummer. 10144814 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
6 ml
7 mL
15 ml
30 ml
60 ml
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Packungsgröße:
144 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe unitSize
10144814 30 ml Naturfarben 144 Stück
10410212 3 ml Naturfarben 144 Stück
11915152 3 ml Weiß 144 Stück
11708759 6 ml Naturfarben 144 Stück
10004173 6 ml Weiß 144 Stück
12422471 7 mL Weiß 144 Stück
10418341 15 ml Naturfarben 144 Stück
12432471 15 ml Weiß 144 Stück
10414515 30 ml Weiß 144 Stück
10733057 60 ml Weiß 144 Stück
10285272 60 ml Naturfarben 144 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10144814 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 211634
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
Durchschnittliche Tropfengröße: 44 μl ±6 μl
  • Polypropylen-Schraubverschlüsse und -Spitzen in Bestrahlungsqualität, separat verpackt
  • Erhältlich mit naturfarbenen oder weißen Spitzen, separat verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1,01 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,25 Zoll
Enthält Längere kontrollierte Tropferspitze
Material LDPE
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 85 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,35 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 410 mm
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar