Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen. Bernstein-farbig
Artikelnummer. 10540083 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsausführung unitSize
10540083 8 ml 20-410 72 Stück
10001482 4 mL 13-425 72 Stück
10225022 15 ml 20-410 72 Stück
10560273 30 ml 20-410 72 Stück
10123012 60 ml 20-410 72 Stück
10797554 125 mL 24-410 72 Stück
10163102 250 ml 24-410 72 Stück
10737754 500 ml 28-410 48 Stück
10403142 1000 ml 38-430 24 Stück
9 options
Artikelnummer. 10540083
Marke: DWK Life Sciences 209123
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideale Primärverpackungslösung für Assays in diagnostischen Kits sowie für chemische und Lagerungszwecke. Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
  • Enghalsflasche
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die Kappe aus Polypropylen hält über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,3 oz., 8 ml
Kapazität (metrisch) 8 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.3 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,98 in.
Material HDPE
Halsausführung 20-410
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Höhe (metrisch) 43 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,69 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 410 mm
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Verschlusstyp Schraubkappe