Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Beschreibung
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung
.
- Enghalsflasche
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die aufgesetzten Verschlüsse halten über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 1000 ml (32 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,58 Zoll |
| Material | HDPE |
| Halsausführung | 38-430 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Mehr anzeigen |