Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen
Catalog Number p-3517022
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (32 oz.)
125 ml (4.2 oz.)
15 ml (0.5 oz.)
250 ml (8.45 oz.)
30 ml (1 oz.)
4 ml (0.1 oz.)
500 ml (17 oz.)
60 ml (2 oz.)
8 ml (0.3 oz.)
Höhe (metrisch):
38 mm
43 mm
56 mm
69 mm
84 mm
101 mm
129 mm
171 mm
210 mm
Halsausführung:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Höhe (angloamerikanisch):
1,4 in.
1,69 in.
2,2 in.
2,71 in.
3,3 in.
3,9 in.
5,07 in.
6,73 in.
8,2 in.
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung
.
  • Enghalsflasche
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die aufgesetzten Verschlüsse halten über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
Fassungsvermögen 4 ml (0.1 oz.)
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 13 bis 425 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,4 in.
Höhe (metrisch) 38 mm
Kapazität (metrisch) 4 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.1 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.62 Zoll
Material HDPE
Halsausführung 13-425
Zertifizierung/Konformität ISO 9001