Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (32 oz.)
125 ml (4.2 oz.)
15 ml (0.5 oz.)
250 ml (8.45 oz.)
30 ml (1 oz.)
4 ml (0.1 oz.)
500 ml (17 oz.)
60 ml (2 oz.)
8 ml (0.3 oz.)
Höhe (metrisch):
38 mm
43 mm
56 mm
69 mm
84 mm
101 mm
129 mm
171 mm
210 mm
Halsausführung:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Höhe (angloamerikanisch):
1,4 in.
1,69 in.
2,2 in.
2,71 in.
3,3 in.
3,9 in.
5,07 in.
6,73 in.
8,2 in.
Beschreibung
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung
.
- Enghalsflasche
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die aufgesetzten Verschlüsse halten über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
Fassungsvermögen | 60 ml (2 oz.) |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 20 bis 410 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 39 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,3 in. |
Höhe (metrisch) | 84 mm |
Kapazität (metrisch) | 60 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Naturfarben |